Learn More
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™
Click to view available options
Plage:
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cl2
0 à 1 mg/l de Cl2
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cu
0 à 1 mg/l de Cu
6,5 à 8,4 de pH
0 à 4 mg/l de Cl2
0 à 4 mg/l de Cl2
6,5 à 8,4 de pH
0 à 5 mg/l de Br
0 à 5 mg/l de Br
6,5 à 8,4 de pH
0,1 à 2 mg/l de Cl2
0,1 à 2 mg/l de Cl2
Description:
Valeur de pH
Chlore
Chlore
Valeur de pH
Cuivre
Cuivre
Valeur de pH
Brome
Brome
Valeur de pH
Chlore
Chlore
Conditionnement:
1 pièce
Description
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
- Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
- Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
- Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
- Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Spécification
| Description | Valeur de pH Cuivre |
| Plage | 6,5 à 8,4 de pH 0 à 1 mg/l de Cu |
| Méthode de test | Colorimétrique |
| Type | Kit de test 2 en 1 |