Learn More
NICE-3 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-97389PE
325.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NICE-3 Polyclonal antibody specifically detects NICE-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
NICE-3 | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin | |
chromosome 1 open reading frame 43, HCV NS5A-transactivated protein 4 | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NICE-3 fragment. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
PE | |
PBS | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
25912 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
NICE-3 Antibody, PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu