Learn More
BINDER™ Porte avec fenêtre de visualisation et éclairage intérieur
S’utilise avec : Unités BINDER ED400-400V-I
Marque: BINDER™ 8012-0269
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fenêtre de visualisation dans chaque porte
- Éclairage intérieur de 15 W ou 30 W
Spécification
Hublot et éclairage intérieur - Version 400 V, Hublot 290 x 470 mm dans chaque porte et éclairage intérieur 30 W | |
Accessoires ; Porte avec fenêtre et éclairage | |
400 V | |
50/60 Hz |
Chambres BINDER ED400-400 V-I | |
470 x 290 mm | |
30 W |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Porte avec fenêtre de visualisation et éclairage intérieur > S’utilise avec : ED 400, FED 400 ; Tension : 400 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu