Learn More
Césium, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11341198
Césium, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341198
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11341198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010146.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-46-2
Formule moléculaire Cs
Poids moléculaire (g/mol) 132.91
Numéro MDL MFCD00134037
Clé InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
CID PubChem 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium
Couleur Argent
Aspect Silver-colored solid
Densité 1.873g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.98% (Metals basis)
Quantité 5 g
Nom IUPAC césium
Poids de la formule 132.9054
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0.0000011 hPa
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP18L054 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.22,010146.06
Numéro de lotX08K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
Numéro de lotS05K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
Numéro de lotU06K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
Numéro de lotU08K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cesium
Nom du produit
Césium, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >