Learn More
Césium, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11331198
Césium, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331198
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11331198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010146.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-46-2
Formule moléculaire Cs
Poids moléculaire (g/mol) 132.91
Numéro MDL MFCD00134037
Clé InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
CID PubChem 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium
Note relative au nom (metals basis)
Numéro UN UN1407
Quantité 25 g
Nom IUPAC césium
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Conditionnement Scellé sous vide dans des ampoules à joint de sécurité
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP18L054 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.22,010146.06
Numéro de lotX08K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
Numéro de lotS05K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
Numéro de lotU06K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
Numéro de lotU08K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog Number010146.03,010146.14,010146.06
Nom du produit
Césium, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >