Learn More
Césium, plus de 99,95 %, (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10266510
Césium, plus de 99,95 %, (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10266510 Tous les produits Thermo Scientific Produits
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 10266510
Marque: Thermo Scientific Acros 219190050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-46-2
Formule moléculaire Cs
Poids moléculaire (g/mol) 132.91
Numéro MDL MFCD00134037
Clé InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
CID PubChem 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium
Couleur Golden
Note relative au nom 99.95+%
Point de fusion 28.5°C
Point d’ébullition 705.0°C
Densité 1.8730g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.95+%
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2007
Nom IUPAC césium
Poids de la formule 132.91
Pourcentage de pureté ≥99.95%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457647 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number219190010,219190050
Numéro de lotA0459885 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Catalog Number219190010,219190050
Numéro de lotA0457647 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2023 Catalog Number219190010,219190050
Numéro de lotA0455537 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number219190010,219190050
Numéro de lotA0454889 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number219190010,219190050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Césium, plus de 99,95 %, (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >