Learn More
Césium, solide argenté, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344648
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
5g
Code produit. 11344648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043005.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-46-2
Formule moléculaire Cs
Poids moléculaire (g/mol) 132.91
Numéro MDL MFCD00134037
Clé InChI TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
CID PubChem 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium
Couleur Argent
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Nom IUPAC césium
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cesium