Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger avec bouchon CentriStar™
Comprennent un bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer et offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Les tubes à centrifuger Corning™ avec bouchons CentriStar™ offrent une conception anti-fuite basée sur une technologie de bouchon qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées.
Marque: Corning™ 430829
178.48 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
La conception anti-fuite est basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées. Comprennent un bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer ; offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension.
Performances supérieures
- Plage de températures de -80° à 120°C
- Fonds coniques
- Fabriqués en polypropylène (PP) vierge transparent de qualité médicale pour une excellente visibilité et une grande résistance
- Stériles, certifiés exempts de RNase / DNase et apyrogènes
- Grande pastille de marquage blanche et graduations imprimées en noir
- Durée de conservation de 5 ans
Spécification
Sans DNAse ni RNAse | |
Orange | |
Transparent | |
Oui | |
500 | |
En vrac | |
Conique | |
1,69 oz. | |
CentriStar | |
Grande zone de marquage blanche | |
De 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml | |
17 000 x g |
HDPE | |
1,2 in | |
50 ml | |
Polypropylène | |
25 | |
Stérile | |
114 mm | |
Conique | |
Oui | |
29,1 mm | |
Tube à centrifuger |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
24Heures
21Minutes
17Secondes
4 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25