Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
La Centrifuge 5427 R contient un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons, et la planète. Elle dispose de 9 options de rotor différentes, y compris un rotor anti-aérosols de 48 places pour les applications à haut débit.
Marque: Eppendorf 5429000315
6766.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Refroidissement avec un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons et la planète
- Capacité du rotor : 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL ; le rotor Eppendorf QuickLock™ permet un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
- Vitesse max. : 25 001 x g (16 220 tr/min)
- Le rotor haute capacité de 48 positions augmente de façon significative la productivité pour vous faire gagner un temps précieux
- Fermeture en douceur d’un seul doigt pour une utilisation ergonomique
- Plage de températures de De -11°C à 40°C
- Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, par exemple de ∼ 23°C à 4°C en 11 minutes seulement
- L’ECO shut-off peut être programmé pour s’activer au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures de non-utilisation afin de réaliser des économies d’énergie maximales et de préserver le compresseur
- Évacuation des condensats intégrée pour éviter l’accumulation d’eau
- Identification automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité de fonctionnement maximale
Spécification
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in | |
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11 | |
12,6 in | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références | |
With Rotor FA-45-30-11 | |
230V, 50/60Hz (EU) | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
Grand écran LCD lumineux | |
25.4 cm | |
5 sec. to 9:59 hr. | |
31.9 cm | |
Microcentrifugeuse | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
Centrifugeuse 5427 R, boutons rotatifs | |
oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
La centrifugeuse 5427 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.