Learn More
Thermo Scientific™ Plastiques KingFisher™ pour le format à 96 puits profonds
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Marque: Thermo Scientific™ 95040450B
Description
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
- Optimisez les performances grâce aux consommables pour systèmes Thermo Scientific™ KingFisher Flex™ spécifiquement conçus pour une utilisation avec ces instruments.
- Les instruments KingFisher utilisent des plastiques à usage unique en PP.
- Les— peignes et microplaques —en plastique sont parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules.
- La conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.
Spécification
96-well Deep Well Plate | |
Plaque à 96 puits DeepWell Kingfisher, code-barres | |
KingFisher Apex | |
50/Carton |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24255B0 | Certificat de conformité | 28/11/2024 | 95040450B |
24257B0 | Certificat de conformité | 28/11/2024 | 95040450B |
24265B0 | Certificat de conformité | 06/11/2024 | 95040450B |
21066D0 | Certificat de conformité | 28/10/2024 | 95040450B |
24209B0 | Certificat de conformité | 10/10/2024 | 95040450B |