Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7250787 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor FA-45-30-11
Avec rotor FA-45-48-11
Sans rotor
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17894744
Marque: Eppendorf 5429000015
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La Centrifuge 5427 R contient un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons, et la planète. Elle dispose de 9 options de rotor différentes, y compris un rotor anti-aérosols de 48 places pour les applications à haut débit.
  • Refroidissement avec un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons et la planète
  • Capacité du rotor : 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL ; le rotor Eppendorf QuickLock™ permet un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
  • Vitesse max. : 25 001 x g (16 220 tr/min)
  • Le rotor haute capacité de 48 positions augmente de façon significative la productivité pour vous faire gagner un temps précieux
  • Fermeture en douceur d’un seul doigt pour une utilisation ergonomique
  • Plage de températures de De -11°C à 40°C
  • Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, par exemple de ∼ 23°C à 4°C en 11 minutes seulement
  • L’ECO shut-off peut être programmé pour s’activer au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures de non-utilisation afin de réaliser des économies d’énergie maximales et de préserver le compresseur
  • Évacuation des condensats intégrée pour éviter l’accumulation d’eau
  • Identification automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité de fonctionnement maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Vitesse max. 16,220 rpm
FCR max. 25,001 x g
Affichage Grand écran LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 10 in
Hauteur (métrique) extérieure 25.4 cm
Niveau sonore < 55 dBA with rotor FA-45-48-11
Minuteur 5 sec. to 9:59 hr.
Largeur (impériale) extérieure 12,6 in
Largeur (métrique) extérieure 31.9 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type Microcentrifugeuse
Comprend Sans rotor
Fonctions de sécurité Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz (UE)
Modèle Centrifugeuse 5427 R, boutons rotatifs
Puissance 495 W
Réfrigéré oui
Tension 230 V
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5427 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.