Learn More
Greiner Bio-One Boîte de culture cellulaire traitée pour culture tissulaire CELLSTAR™ avec évents
Permet un échange gazeux uniforme et une réduction de la condensation.
400.68€ - 593.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Plat |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Volume (métrique) utile | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) utile | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10664331
|
Greiner Bio-One
628160 |
6 à 7 ml |
429.30€
600 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10283041
|
Greiner Bio-One
627160 |
3 ml |
593.00€
740 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10799711
|
Greiner Bio-One
639160 |
25 à 27 ml |
400.68€
120 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10568862
|
Greiner Bio-One
664160 |
16 à 17 ml |
480.77€
360 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Structure en PS vierge haute qualité
- Apyrogène
- Exempt de RNase et DNase
- Empilable
- Échange gazeux uniforme et réduction de la condensation
Applications
- Pour une adhérence de cellules optimale
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Ronde | |
Traitement physique de surface | |
Couvercle |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire |