Learn More
Greiner Bio-One Boîte de culture cellulaire traitée pour culture tissulaire CELLSTAR™ avec évents
Permet un échange gazeux uniforme et une réduction de la condensation.
Marque: Greiner Bio-One 639160
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Structure en PS vierge haute qualité
- Apyrogène
- Exempt de RNase et DNase
- Empilable
- Échange gazeux uniforme et réduction de la condensation
Applications
- Pour une adhérence de cellules optimale
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
240 ml | |
143 cm² | |
Ronde | |
Traitement physique de surface | |
25 à 27 ml | |
120 | |
20 mm |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
5 | |
145 mm |