Learn More
Greiner Bio-One Boîte de culture cellulaire traitée pour culture tissulaire CELLSTAR™ avec évents
Permet un échange gazeux uniforme et une réduction de la condensation.
Marque: Greiner Bio-One 628160
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Structure en PS vierge haute qualité
- Apyrogène
- Exempt de RNase et DNase
- Empilable
- Échange gazeux uniforme et réduction de la condensation
Applications
- Pour une adhérence de cellules optimale
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
28 ml | |
21 cm2 | |
Ronde | |
Traitement physique de surface | |
6 à 7 ml | |
600 | |
60 x 15 mm | |
60 mm |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
10 | |
15 mm |