Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire en suspension CELLSTAR
Conçus pour cultiver les cellules en suspension dans un milieu de culture. Les flacons de culture cellulaire en suspension Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont en PS pour ses propriétés de visibilité et de résistance.
Marque:  Greiner Bio-One 690195
Code produit. 10668821
  • 203.10€ / 200 pièces
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surface hydrophobe, idéale pour les cultures en suspension et les hybridomes
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Graduation sur le côté
  • À col incliné
  • Se distinguent facilement par leurs bouchons à vis blancs
  • Bouchon à vis standard blanc avec position de ventilation
  • Traitement de surface TC : -/suspension
  • Emballage stérile et intuitif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
Verre
200
Vis
50 ml
200 Flacons
Oui
Nom du produit
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire en suspension CELLSTAR > Type de bouchon à vis : Bouchon à vis filtrant blanc ; capacité : 50 ml