Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire en suspension CELLSTAR
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 à 380 ml
650 ml
Type de bouchon:
Delong
Vis
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
40 pièces
Description
- Surface hydrophobe, idéale pour les cultures en suspension et les hybridomes
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Graduation sur le côté
- À col incliné
- Se distinguent facilement par leurs bouchons à vis blancs
- Bouchon à vis standard blanc avec position de ventilation
- Traitement de surface TC : -/suspension
- Emballage stérile et intuitif
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| Matériau | Verre |
| Nbre par carton | 12/Carton |
| Nb par paquet | 120 |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Delong |