Learn More
Thermo Scientific™ Flacons non traités Nunc™
Réduisez les risques de contamination grâce à ces flacons non traités Thermo Scientific™ Nunc™ en polystyrène optiquement transparent de haute qualité pour les cultures cellulaires en suspension.
Marque: Thermo Scientific™ 169900
250.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez de la conception conviviale de ces flacons Thermo Scientific™ Nunc™ non traités en polystyrène et optiquement transparents de haute qualité pour les cultures cellulaires en suspension.
Caractéristiques :
- Bouchons blancs pour une identification facile
- La conception ergonomique de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permet une manipulation et un pipetage aisés
- Le TripleFlask™ Thermo Scientific™ avec trois couches parallèles a les mêmes dimensions externes qu’un flacon standard de 175 cm2
- Le bouchon à filtre assure un débit d’air constant tout en minimisant les risques de contamination
- Stérile et apyrogène
Garantie : 90 jours
Spécification
Rouge | |
Verre | |
200 | |
Stérile | |
Bouchon à vis | |
Non traité |
Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc TripleFlask, bouchon ventilé/fermé | |
Basse | |
10 | |
Plat | |
25 cm2 | |
7 ml |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
185370 | Certificat de conformité | 22/04/2025 | 169900 |
182937 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 169900 |
182427 | Certificat de conformité | 16/12/2024 | 169900 |
174357 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 169900 |
166229 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 169900 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.