Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire en suspension CELLSTAR
GREENER_CHOICE
Code produit. 10116520
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 à 380 ml
650 ml
Type de bouchon:
Delong
Vis
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
40 pièces
Code produit. 10116520
Marque: Greiner Bio-One 658190
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour cultiver les cellules en suspension dans un milieu de culture. Les flacons de culture cellulaire en suspension Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont en PS pour ses propriétés de visibilité et de résistance.
  • Surface hydrophobe, idéale pour les cultures en suspension et les hybridomes
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Graduation sur le côté
  • À col incliné
  • Se distinguent facilement par leurs bouchons à vis blancs
  • Bouchon à vis standard blanc avec position de ventilation
  • Traitement de surface TC : -/suspension
  • Emballage stérile et intuitif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
Matériau Verre
Nbre par carton 12/Carton
Nb par paquet 120
Graduated Oui
Type de bouchon Delong