Learn More
Greiner Bio-One Plaques multipuits de culture cellulaire CELLSTAR™ pour cultures en suspension
Compatibles avec les systèmes automatisés. Les plaques multi-puits de culture cellulaire Greiner Bio-One CELLSTAR™ pour cultures en suspension sont utilisées pour les lignées cellulaires dépendantes de l’ancrage.
554.55€ - 660.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Plat |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10070282
|
Greiner Bio-One
657185 |
16 ml |
554.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156610
|
Greiner Bio-One
662102 |
3.3 ml (puits) |
572.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10345791
|
Greiner Bio-One
665102 |
6,5 ml |
660.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10632672
|
Greiner Bio-One
677102 |
1,7 ml |
585.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquées à partir de PS vierge transparent
- Faible fluorescence automatique
- Couvercles à position unique pour empêcher la contamination croisée
- Codage alphanumérique des puits
- Avec surface hydrophobe pour cultures en suspension et cellules hybridomes
Service Plan
Non
Garantie
Non
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Couvercle | |
1 | |
127,76 mm | |
19 mm |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Rectangulaire | |
Plaque multi-puits | |
100 | |
127,8 x 85,5 x 16,5 mm | |
85,48 mm |