Learn More
Greiner Bio-One Plaques multipuits de culture cellulaire CELLSTAR™ pour cultures en suspension
Compatibles avec les systèmes automatisés. Les plaques multi-puits de culture cellulaire Greiner Bio-One CELLSTAR™ pour cultures en suspension sont utilisées pour les lignées cellulaires dépendantes de l’ancrage.
Marke: Greiner Bio-One 657185
Code nomenclature Nacres: NB.13
Weitere Details : Poids : 5.46300kg
Beschreibung
- Fabriquées à partir de PS vierge transparent
- Faible fluorescence automatique
- Couvercles à position unique pour empêcher la contamination croisée
- Codage alphanumérique des puits
- Avec surface hydrophobe pour cultures en suspension et cellules hybridomes
Serviceplan
Non
Garantie
Non
Spezifikation
Transparent | |
Polystyrène | |
16 ml | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
Couvercle | |
1 | |
127,76 mm | |
19 mm |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Rectangulaire | |
Non traité | |
6 | |
100 | |
127,8 x 85,5 x 16,5 mm | |
85,48 mm |