Learn More
Greiner Bio-One Plaques multipuits de culture cellulaire CELLSTAR™ pour cultures en suspension
Compatibles avec les systèmes automatisés. Les plaques multi-puits de culture cellulaire Greiner Bio-One CELLSTAR™ pour cultures en suspension sont utilisées pour les lignées cellulaires dépendantes de l’ancrage.
Marque:  Greiner Bio-One 662102
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10156610
  • 572.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
  • Fabriquées à partir de PS vierge transparent
  • Faible fluorescence automatique
  • Couvercles à position unique pour empêcher la contamination croisée
  • Codage alphanumérique des puits
  • Avec surface hydrophobe pour cultures en suspension et cellules hybridomes
    Service Plan
    Non
    Prestations de service
    Non
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
3.3 ml (puits)
1,9 cm2
Rectangulaire
Non traité
24
100
Oui
127,76 mm
19 mm
Fermeture incluse
Plat
Transparent
Polystyrène
Stérile
Plaque multi-puits
Couvercle
1
127,8 x 85,5 x 16,5 mm
85,48 mm