Learn More
Greiner Bio-One Plaques multipuits de culture cellulaire CELLSTAR™ pour cultures en suspension
Compatibles avec les systèmes automatisés. Les plaques multi-puits de culture cellulaire Greiner Bio-One CELLSTAR™ pour cultures en suspension sont utilisées pour les lignées cellulaires dépendantes de l’ancrage.
Marque:  Greiner Bio-One 677102
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10632672
  • 585.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Fabriquées à partir de PS vierge transparent
  • Faible fluorescence automatique
  • Couvercles à position unique pour empêcher la contamination croisée
  • Codage alphanumérique des puits
  • Avec surface hydrophobe pour cultures en suspension et cellules hybridomes
    Service Plan
    Non
    Prestations de service
    Non
Spécification
Spécification
Transparent
Polystyrène
1,7 ml
1 cm2
Rectangulaire
Plaque multi-puits
Couvercle
1
127,76 mm
19 mm
Fermeture incluse
Plat
Transparent
Polystyrène
Stérile
48
100
127,8 x 85,5 x 16,5 mm
85,48 mm