Learn More
Thermo Scientific™ Ligne cellulaire pour NFkB-bla ME-180 CellSensor™
The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor Kappa B (NFκB) response element stably integrated into ME-180 cells.
Marque: Thermo Scientific™ K1667
Description
The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor Kappa B (NFκB) response element stably integrated into ME-180 cells. The cell line was created through fluorescence activated cell sorting (FACS) of cells responsive to stimulation of the NFκB pathway with tumor necrosis factor alpha (TNFα). The cell line was validated for DMSO tolerance, incubation time with stimulant, and substrate loading conditions. The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line responds to agonist treatment as expected from literature and can be adapted for high-throughput screening for agonists or antagonists of the NFκB pathway with compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spécification
Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire | |
Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. | |
Fluorescent | |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle d’un facteur nucléaire d’élément de réponse Kappa B (NFkB) intégré de façon stable dans les cellules ME-180. | |
1 flacon | |
Voie TNF alpha, NIK, TLR, I kappa B, IRAK, IKK, NF-kappa B | |
ME-180 | |
Voie de signalisation |
Division cellulaire | |
Lignée cellulaire CellSensor™ NFKB-bla ME-180, 1 flacon, quantité de cellules ∽9,600,000 cellules/flacon et 9,600,000 cellules/ml, lignée cellulaire NFkB-bla ME-180, méthode de détection par fluorescence, cible CellSensor™ Druggable, propriétés de croissance adhérentes, stockage dans l’azote liquide | |
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation des cibles et des prototypes, biologie des voies, analyses cellulaires des voies, cellsensor™, essais cellulaires des voies cellulaires | |
CellSensor™ | |
NFKB-bla ME-180 | |
Lignée cellulaire NFkB-bla ME-180 | |
CellSensor™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
453960 | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | K1667 |