Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5120121
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
10 | |
Inserts de grille | |
Tubes de stockage d’échantillons | |
136mm | |
5 x 5 |
Carton | |
Stockage d’échantillons | |
25mm | |
136mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.