Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : C18
Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.
Marque: BUCHI 140000055
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
- Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
- La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
- La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
- La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification
Polypropylene | |
1 Pc. | |
330 g | |
Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides |
C18 | |
40 to 60 μm | |
C18 | |
Tout système Flash |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : C18 > FlashPure Ecoflex ; phase stationnaire : C18 ; taille : 330g ; quantité : 1 unité
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu