Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque:  Fisherbrand™ FB71237
Code produit. 11832463
  • 80.35€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Spécification
5 ml
Carton
Boîte cryogénique
10/boîte
136 x 136 mm
136 mm
136 mm
0,8 kg
Vert
Carré
-86°C
-86°C
136 x 136 x 100 mm
136 mm
100 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm > Couleur : Vert