Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton avec revêtement en plastique étanche
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les boîtes de congélation en carton Ratiolab™ avec revêtement en plastique étanche sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
3.05€ - 133.00€
Spécification
Matériau | Carton |
---|---|
Type | Boîte cryogénique |
À utiliser avec (application) | Tubes de dia. 6mm à dia. 28,5mm |
Quantité | 10 Paquets |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10212343
|
Ratiolab™
5142002 |
Bleu | 136 mm | 136 mm | 100 mm |
88.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10553575
|
Ratiolab™
5142003 |
Rouge | 136 mm | 136 mm | 100 mm |
88.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10434363
|
Ratiolab™
5142004 |
Vert | 136 mm | 136 mm | 100 mm |
88.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10632254
|
Ratiolab™
5142001 |
Blanc | 136 mm | 136 mm | 100 mm |
65.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10232483
|
Ratiolab™
5142005 |
Jaune | 136 mm | 136 mm | 100 mm |
88.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12625785
|
Ratiolab™
5132132 |
Bleu | 133 mm | 133 mm | 130 mm |
133.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10707123
|
Ratiolab™
5142132 |
Bleu | 136 mm | 136 mm | 130 mm |
71.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10115974
|
Ratiolab™
5132131 |
Blanc | 133 mm | 133 mm | 130 mm |
118.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10501085
|
Ratiolab™
5142131 |
Blanc | 136 mm | 136 mm | 130 mm |
72.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10304633
|
Ratiolab™
5142135 |
Jaune | 136 mm | 136 mm | 130 mm |
71.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10150803
|
Ratiolab™
5142321 |
Blanc | 136 mm | 136 mm | 32 mm |
51.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15293979
|
Ratiolab™
5132322 |
Bleu | 133 mm | 133 mm | 32 mm |
66.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10799054
|
Ratiolab™
5142325 |
Jaune | 136 mm | 136 mm | 32 mm |
63.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10222673
|
Ratiolab™
5142502 |
Bleu | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
55.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11893892
|
Ratiolab™
5142502 |
Bleu | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
4.95€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10691674
|
Ratiolab™
5142504 |
Vert | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
55.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10141093
|
Ratiolab™
5142503 |
Rouge | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
55.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15210568
|
Ratiolab™
5132501 |
Blanc | 133 mm | 133 mm | 50 mm |
36.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10797453
|
Ratiolab™
5142501 |
Blanc | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
87.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15971641
|
Ratiolab™
5132505 |
Jaune | 133 mm | 133 mm | 50 mm |
57.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10406283
|
Ratiolab™
5142505 |
Jaune | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
55.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10707293
|
Ratiolab™
5142754 |
Vert | 136 mm | 136 mm | 75 mm |
61.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10141043
|
Ratiolab™
5142751 |
Blanc | 136 mm | 136 mm | 75 mm |
42.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11803902
|
Ratiolab™
5142503 |
Rouge | 136 mm | 136 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11883892
|
Ratiolab™
5142001 |
Blanc | 136 mm | 136 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10400395
|
Ratiolab™
5132501 |
Blanc | 133 mm | 133 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant à des températures allant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Tubes de dia. 6mm à dia. 28,5mm | |
10 Paquets |