Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton avec revêtement en plastique étanche
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les boîtes de congélation en carton Ratiolab™ avec revêtement en plastique étanche sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque:  Ratiolab™ 5142132
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Code produit. 10707123
  • 71.90€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
Description
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Spécification
Bleu
Carré
Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm
-80°C
136 mm
130 mm
Carton
Boîte cryogénique
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
10/boîte
136 mm
20 kg