Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton avec revêtement en plastique étanche
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les boîtes de congélation en carton Ratiolab™ avec revêtement en plastique étanche sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5142505
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Jaune | |
Carré | |
Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm | |
-80°C | |
136 mm | |
50 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre | |
10/boîte | |
136 mm | |
20 kg |