Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton avec revêtement en plastique étanche
Combinez ces boîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les boîtes de congélation en carton Ratiolab™ avec revêtement en plastique étanche sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5142002
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant à des températures allant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Bleu | |
Boîte cryogénique | |
Tubes (6 mm à 28,5 mm de diamètre) | |
136 mm | |
100 mm |
Carton | |
Tubes de dia. 6mm à dia. 28,5mm | |
10 Paquets | |
136 mm |