Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel stériles en acier au carbone
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les lames de scalpel chirurgicaux en acier au carbone Swann-Morton™ sont fournis dans des emballages individuels à ouverture facile.
29.80€ - 70.90€
Spécification
Matériau de la lame | Acier au carbone |
---|---|
Type de produit | Lame de scalpel |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | Conforme CE 93/42/CE |
Quantité | 10/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11728363
|
Swann-Morton™
0201 |
n° 10 |
69.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877550
|
Swann-Morton™
0223 |
n° 18 |
29.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778363
|
Swann-Morton™
0207 |
n° 21 |
67.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11738363
|
Swann-Morton™
0203 |
n° 11 |
70.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11758363
|
Swann-Morton™
0205 |
n° 15 |
65.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11798363
|
Swann-Morton™
0210 |
n° 23 |
69.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792724
|
Swann-Morton™
0208 |
n° 22 |
69.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708373
|
Swann-Morton™
0211 |
n° 24 |
68.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Stérile
Spécification
Acier au carbone | |
Stérile | |
10/paquet |
Lame de scalpel | |
Conforme CE 93/42/CE |