Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel stériles en acier au carbone
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les lames de scalpel chirurgicaux en acier au carbone Swann-Morton™ sont fournis dans des emballages individuels à ouverture facile.
Marque:  Swann-Morton™ 0223
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Code produit. 11877550
  • 29.80€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
  • Stérile
Spécification
Spécification
Acier au carbone
n° 18
Stérile
10/paquet
Lame de scalpel
Accessoire n°°4. Convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B
Conforme CE 93/42/CE