Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel stériles en acier au carbone
Code produit. 11708373
Click to view available options
Dimensions:
n° 10
n° 11
n° 15
n° 18
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11708373
Marque: Swann-Morton™ 0211
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les lames de scalpel chirurgicaux en acier au carbone Swann-Morton™ sont fournis dans des emballages individuels à ouverture facile.
  • Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
  • Stérile
Spécification
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Lame de scalpel
À utiliser avec (application) Utilisée pour réaliser de longues incisions en chirurgie générale et dans les procédures d’autopsie
Dimensions n° 24
À utiliser avec (équipement) La n° 24 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conforme CE 93/42/CE
Quantité 10/paquet