Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel stériles en acier au carbone
Click to view available options
Dimensions:
n° 10
n° 11
n° 15
n° 18
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Stérile
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| Dimensions | n° 22 |
| À utiliser avec (équipement) | Plus grand que la n° 20 et 21, la n° 22 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | Conforme CE 93/42/CE |
| Quantité | 10/paquet |