Learn More
Erlab™ Surface de travail Captair Smart Trespa™
La surface de travail Erlab™ Captair Smart Trespa™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
1225.00€ - 2310.00€
Spécification
Comprend | Plateau de rétention |
---|---|
Type de produit | Surface de travail |
Matériau | Résine phénolique |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15545154
|
Erlab™
I0160030001 |
Hotte filtrante Smart 321 |
1225.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15575154
|
Erlab™
I0161030001 |
Hotte filtrante Smart 391 |
1340.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15515164
|
Erlab™
I0163030001 |
Hotte filtrante Smart 392 |
1460.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15505164
|
Erlab™
I0162030001 |
Hotte filtrante Smart 481 |
1550.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15535164
|
Erlab™
I0164030001 |
Hotte filtrante Smart 483 |
1730.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15565164
|
Erlab™
I0165030001 |
Hotte filtrante Smart 633 |
1905.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15585164
|
Erlab™
I0166030001 |
Hotte filtrante Smart 714 |
2310.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- En résine phénolique avec repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
- Haute résistance chimique et mécanique
- Idéal pour les opérations de pesée de précision
Spécification
Plateau de rétention | |
Surface de travail | |
Résine phénolique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Surface de travail Captair Smart Trespa™