Learn More
Erlab™ Surface de travail Captair Smart Trespa™
Code produit. 15565164
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 321
Hotte filtrante Smart 391
Hotte filtrante Smart 392
Hotte filtrante Smart 481
Hotte filtrante Smart 483
Hotte filtrante Smart 633
Hotte filtrante Smart 714
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15565164
missing translation for 'mfr': Erlab™ I0165030001
This item is not returnable. View return policy
La surface de travail Erlab™ Captair Smart Trespa™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
  • En résine phénolique avec repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
  • Haute résistance chimique et mécanique
  • Idéal pour les opérations de pesée de précision
Specifications
À utiliser avec (équipement) Hotte filtrante Smart 633
Comprend Plateau de rétention
Profondeur (métrique) 644 mm
Largeur (métrique) 1477 mm
Type de produit Surface de travail
Matériau Résine phénolique