Learn More
Erlab™ Surface de travail Captair Smart Trespa™
Code produit. 15535164
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte filtrante Smart 321
Hotte filtrante Smart 391
Hotte filtrante Smart 392
Hotte filtrante Smart 481
Hotte filtrante Smart 483
Hotte filtrante Smart 633
Hotte filtrante Smart 714
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15535164
Marque: Erlab™ I0164030001
La surface de travail Erlab™ Captair Smart Trespa™ est conçue pour une utilisation avec la gamme de hottes filtrantes sans conduit Captair Smart.
  • En résine phénolique avec repose-bras ergonomique pour une position de travail confortable
  • Haute résistance chimique et mécanique
  • Idéal pour les opérations de pesée de précision
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hotte filtrante Smart 483
Comprend Plateau de rétention
Profondeur (métrique) 644 mm
Largeur (métrique) 1152 mm
Type de produit Surface de travail
Matériau Résine phénolique