Learn More
Erlab™ Chariots roulants Captair™ Mobicap™
747.00€ - 1118.30€
Spécification
Hauteur (métrique) | 881 mm |
---|---|
Profondeur (métrique) | 600 mm |
Type de produit | Chariot roulant Mobicap™ |
Matériau | Alliage métallique |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12068578
|
Erlab™
I0515000202 |
Enceintes pour PCR M321, M321 et hotte d’aspiration modèle flux 321, Bio 321 |
1118.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12078578
|
Erlab™
I0516000202 |
Hotte filtrante M391 pour boîtiers PCR | |||||||
Description
Meuble support Captair™ Flex™• Meuble support mobile Mobicap
• En métal, équipé de 4 roulettes dont 2 autobloquantes pour déplacement du poste en toute sécurité
• Sans plan de travail.
Spécification
881 mm | |
600 mm | |
Chariot roulant Mobicap™ | |
Alliage métallique |