Learn More
Erlab™ Chariots roulants Captair™ Mobicap™
Marque: Erlab™ I0515000202
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Meuble support Captair™ Flex™• Meuble support mobile Mobicap
• En métal, équipé de 4 roulettes dont 2 autobloquantes pour déplacement du poste en toute sécurité
• Sans plan de travail.
Spécification
Enceintes pour PCR M321, M321 et hotte d’aspiration modèle flux 321, Bio 321 | |
600 mm | |
Chariot roulant Mobicap™ |
881 mm | |
624 mm | |
Alliage métallique |