Learn More
Erlab™ Chariots roulants Captair™ Mobicap™
Marque: Erlab™ I0516000202
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Meuble support Captair™ Flex™• Meuble support mobile Mobicap
• En métal, équipé de 4 roulettes dont 2 autobloquantes pour déplacement du poste en toute sécurité
• Sans plan de travail.
Spécification
Hotte filtrante M391 pour boîtiers PCR | |
600 mm | |
Alliage métallique |
881 mm | |
Chariot roulant Mobicaptrade; |