Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 02
146.00€ - 1845.00€
Spécification
Type de produit Colonne de filtration
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type de filtre Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de filtre Prix Quantité et disponibilité  
12018558
Afficher les documents
Erlab™
G0202/F
Filtre F Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12098558
Afficher les documents
Erlab™
G0202/K
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11954059
Afficher les documents
Erlab™
G0202/HP
HEPA Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Fan Failure: alarme de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation
• Filtre HEPA: pour les poudres
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Spécification
Colonne de filtration
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 02