Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 02
Code produit. 12018558
Click to view available options
Type de filtre:
Filtre F
Filtre K
HEPA
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12018558
Marque: Erlab™ G0202/F
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Fan Failure: alarme de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation
• Filtre HEPA: pour les poudres
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Type de produit Colonne de filtration
Type de filtre Filtre F
À utiliser avec (application) Pour stocker le formaldéhyde