Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 02
Click to view available options
Type de filtre:
Filtre F
Filtre K
HEPA
Conditionnement:
1 pièce
Description
Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Fan Failure: alarme de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation
• Filtre HEPA: pour les poudres
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Fan Failure: alarme de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation
• Filtre HEPA: pour les poudres
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Filtration Column |
| Type de filtre | HEPA |
| À utiliser avec (application) | For powder storage |