Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage, 1.5 oz, coloris naturel
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
99.90€ - 320.00€
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Matériau | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Matériau | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15688508
|
Thermo Scientific™
02LS |
1.5 oz | PP | Transparent | 28 mm |
227.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15698508
|
Thermo Scientific™
02LSGREEN |
1.5 oz | PP | Vert | 28 mm |
320.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17155261
|
Thermo Scientific™
0385BLACK |
3 oz. | en PP | Noir | 33 mm |
202.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15688518
|
Thermo Scientific™
0385YELLOW |
3 oz | PP | Jaune | 33 mm |
202.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15678538
|
Thermo Scientific™
04HPLS |
4 oz | Polypropylène | Naturel | 43 mm |
99.90€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17105281
|
Thermo Scientific™
04HPLS ROYALBLUE |
4 oz. | PP | Bleu roi |
105.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15698538
|
Thermo Scientific™
04LPLS |
4 oz | PP profil bas | Naturel | 63mm |
224.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15608548
|
Thermo Scientific™
04LPLSBLACK |
4 oz | PP profil bas | Naturel | 63 mm |
217.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15618548
|
Thermo Scientific™
04LPLSGOLD |
5 oz. | PP profil bas | Naturel | 63 mm |
219.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17135281
|
Thermo Scientific™
04LPLSRED |
6 oz. | PP | Naturel | 63 mm |
219.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17155281
|
Thermo Scientific™
04LPLSYELLOW |
7 oz. | PP | Naturel | 63 mm |
235.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15658548
|
Thermo Scientific™
08LS |
8 oz | PP | Naturel | 75 mm |
186.00€
140 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15628568
|
Thermo Scientific™
10LSCL |
10 oz | PP | Naturel | 62 mm |
107.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17115291
|
Thermo Scientific™
10LSRED |
10 oz. | PP | Rouge | 62 mm |
145.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15638568
|
Thermo Scientific™
10LSWHITE |
10 oz | PP | Blanc | 62 mm |
149.64€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15648568
|
Thermo Scientific™
10LSYELLOW |
10 oz | PP | Jaune | 62 mm |
149.64€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15618568
|
Thermo Scientific™
10LS BLACK |
10 oz | PP | Noir | 62 mm |
149.64€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard, mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
- PP de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Construction stérile, étanche à l’air et aux fuites
- Le couvercle à charnière permanent permet une ouverture facile du flacon d’une seule main.
- Récipients sans revêtement ni épaulement
- Disponibles dans des capacités allant de 1.5 à 10 oz (de 44.3 à 296 ml)
Recommandés pour :
Stockage de biomatériaux, transport de biopsie, stockage d’ADN, test laitier, emballage de produit de diagnostic, échantillonnage environnemental, analyse d’eau
Garantie : 90 jours
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.