Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage, 1.5 oz, coloris naturel
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
Marque: Thermo Scientific™ 10LS BLACK
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 4.27500kg
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard, mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Structure stérile, étanche et anti-fuite
- Couvercle à charnière permanent qui permet l’ouverture facile et d’une seule main du flacon
- Récipients sans épaulement ni garniture
- Disponibles dans des capacités allant de 2 à 10 oz (59 à 296 ml)
Recommandé dans les cas suivants :
stockage de biomatériaux, transport de biopsie, stockage d’ADN, analyse de produits laitiers, conditionnement de produits de diagnostic, échantillonnage environnemental, analyse de l’eau
Spécification
10 oz ; Noir | |
Noir | |
Non stérile | |
100 | |
Joint de verrouillage, à charnière | |
Récipient en PP |
62 mm | |
PP | |
296 ml | |
10 oz | |
113 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.