Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage, 1.5 oz, coloris naturel
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
Marque: Thermo Scientific™ 04HPLS
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.13000kg
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard, mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
Caractéristiques :
- Conviennent parfaitement au prélèvement, transport et stockage d’une grande variété de liquides et solides
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Aseptique, étanche et anti-fuite
- bouchon à charnière fixe pour faciliter l’ouverture d’une seule main
- non stériles
- Disponibles dans des capacités allant de 45 à 296 ml (1,5 à 10 oz)
Recommandé dans les cas suivants :
À utiliser pour l’analyse des aliments et des boissons, les applications vétérinaires, l’échantillonnage prélevé sur le terrain, le conditionnement et le stockage général.
Specifications
4 oz ; Profil haut ; Naturel | |
Naturel | |
Non stériles | |
250 | |
4 oz | |
90 mm | |
Récipient en PP |
43 mm | |
Polypropylène | |
118 mL | |
Profil haut | |
Joint de verrouillage, à charnière | |
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.