Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Choose Capitol Vial 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Marque: Thermo Scientific™ S40304
347.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24350" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10mL and 12mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Caractéristiques :
- Sur pieds
- Tubes non stériles
10 ml :
- Graduations par incréments de 1 jusqu’à 8 ml
- 0,59 de dia. ext. x 3,38 po de L (15 x 86 mm)
- Fond rond avec jupe
- Application principale : transport de sérum
12 ml :
- Lignes de remplissage gravées à 5 ml et 8 ml
- 0,59 de dia. ext. x 3,77 po de L (15 x 96 mm)
- Fond conique avec jupe
- Disponible en ambré pour les échantillons photosensibles
- Pour le transport général
Spécification
Jaune | |
15 mm | |
Non stérile | |
2000 | |
Polyéthylène | |
86 mm |
Transparent | |
Polypropylène | |
10 mL | |
À jupe, fond rond | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | |
Flacon |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.