Learn More
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Antibody (352110R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB36551RD
504.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R2/CB2/CNR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 | |
Monoclonal | |
DyLight 350 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, CyTOF | |
352110R | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
cannabinoid receptor 2 (macrophage), CB-2, CB2cannabinoid receptor 2, CX5testis-dominant CNR2 isoform CB2, hCB2 | |
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human Cannabinoid R2/CB2/CNR2, Met1-Cys360, Accession # NP_001832 | |
0.1 mL | |
GPCR, Neuroscience, Vision | |
1269 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Antibody (352110R), DyLight 350, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 350
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu