Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | conforme NF EN 16121/16122 |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 520 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 493 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire pour produits chimiques |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15945236
|
asecos™
3055704130565 |
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite, Gris clair |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15905236
|
asecos™
3055704030567 |
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15905246
|
asecos™
3055704130572 |
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15566885
|
asecos™
3055704030572 |
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15955456
|
asecos™
3056104130573 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite, Gris clair |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15586885
|
asecos™
3056104030573 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15975456
|
asecos™
3056104130575 |
3 étagères (gris clair), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite, Gris clair |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15995446
|
asecos™
3056104030575 |
3 étagères (gris clair), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15569823
|
asecos™
3056104130579 |
4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15935456
|
asecos™
3056104030579 |
4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite, Jaune avertissement |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15925466
|
asecos™
3056104130581 |
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Gris clair (RAL 7035) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15335747
|
asecos™
3056104030581 |
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
493 mm | |
Armoire pour produits chimiques | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
Revêtu de poudre, texturé | |
486 mm |
520 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette, Charnière gauche | |
1 | |
545 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche