Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3056104130575
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 75.06000kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
1835 mm | |
Armoire pour produits chimiques | |
486 mm | |
revêtement époxy texturé | |
545 mm | |
77,00 kg | |
Gris anthracite, Gris clair | |
520 mm | |
Ailette, Charnière gauche | |
3 | |
conforme NF EN 16121/16122 |
3 étagères (gris clair), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
493 mm | |
Tôle d'acier | |
520 x 545 x 1950 mm | |
493 x 486 x 1835 mm | |
Standard | |
1950 mm | |
CS.195.054 | |
1 |